90151
17β-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one
analytical standard
別名:
1-Dehydro-17α-methyltestosterone, Dianabol, Methandienone, Methandrostenolone
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]1.15/D -0.5±0.5° in chloroform
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI Key
XWALNWXLMVGSFR-HLXURNFRSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
WGK
WGK 3
Jan Code
90151-100MG:
90151-VAR:
90151-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック