Merck
SML0437
Sigma-Aldrich
オキサンドロロン
≥98% (HPLC)
別名:
17β-ヒドロキシ-17α-メチル-2-オキサ-5α-アンドロスタン-3-オン, 8075CB, NSC 67068, Provitar(プロビター), SC 11585, オキサンドロン, バソロム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O3
CAS番号:
分子量:
306.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -19 to -26°, c = 1 (CDCl3)
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
QSLJIVKCVHQPLV-PEMPUTJUSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
オキサンドロロンは合成タンパク質同化ステロイドです。オキサンドロロンは、エストロゲン効果が無く、穏やかなアンドロゲン活性を持つ非芳香族化アンドロゲンです。 オキサンドロロンの臨床用途には、広範囲の手術あるいは慢性感染症もしくは外傷後の体重減後の体重増加の促進、コルチコステロイドの長期投与に関連するタンパク質異化の相殺、しばしば骨粗鬆症を伴う骨痛の緩和、および女児のターナー症候群の治療などがあります。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(ステロイド)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rhonda Orr et al.
Drugs, 64(7), 725-750 (2004-03-18)
There has been increasing interest in the development of effective agents that can be safely used to promote anabolism in the clinical setting for patients with chronic wasting conditions as well as in the prevention and treatment of frailty associated
Martha P D Zeger et al.
Hormone research in paediatrics, 75(1), 38-46 (2010-08-25)
Untreated girls with Turner syndrome (TS) have growth failure, and adult height is, on average, 20 cm less than predicted height. Treatment with growth hormone (GH) is now standard of care. The objective of this study was to investigate the
Demidmaa Tuvdendorj et al.
Surgery, 149(5), 645-653 (2011-02-22)
We recently showed that mechanisms of protein turnover in skeletal muscle are unresponsive to amino acid (AA) infusion in severely burned pediatric patients at 6 months postinjury. In the current study, we evaluated whether oxandrolone treatment affects mechanisms of protein
William A Bauman et al.
Annals of internal medicine, 158(10), 718-726 (2013-05-22)
Anabolic steroids have been reported to improve wound healing. To determine whether oxandrolone increases the percentage of target pressure ulcers (TPUs) that heal compared with placebo and whether healed ulcers remain closed 8 weeks after treatment. Parallel-group, placebo-controlled, randomized trial
Gina Choi et al.
Clinics in liver disease, 16(2), 371-385 (2012-05-01)
Alcoholic hepatitis is a frequent reason for admission and a common consultation request for hepatologists and gastroenterologists. Although it seems to occur acutely, it is usually subacute and often superimposed on underlying alcoholic cirrhosis. Typically patients have a background of