蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
876 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
13 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
bp
79 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
81988-5ML:
81988-1ML:
81988-VAR:
81988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)