Merck
112267
Sigma-Aldrich
プロピオン酸プロピル
99%
別名:
Propyl propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1699993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39022259
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
プロピオン酸プロピルと水の混合液はPEBA膜を用いた浸透気化によって分離できます。PEBA膜内で純プロピオン酸プロピルの拡散率は純水の拡散率よりも約28倍高いです。
アプリケーション
プロピオン酸プロピルはさまざまなエステル交換反応で使用できる一般的試薬です。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
引火点(℃)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112267-5ML:
112267-1L:
112267-BULK:
112267-100ML:
112267-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Permselectivity, solubility and diffusivity of propyl propionate/water mixtures in poly (ether block amide) membranes.
Mujiburohman M and Feng X.
Journal of Membrane Science , 300(1), 95-103 (2007)
Lipase-catalyzed synthesis of aliphatic poly (carbonate-co-esters).
Jiang Z, et al.
Macromolecules, 41(13), 4671-4680 (2008)
Propyl Propionate Methanolysis Kinetics: Experiment and Modeling.
Povarov V G and Keresten A A
The Journal of Physical Chemistry, 117(38), 9115-9119 (2013)
Qing Zhang et al.
Food chemistry, 243, 151-161 (2017-11-18)
To investigate the non-aldehyde volatile profile resulting from deep-fat frying, volatile compounds formed during the processes of heating soybean oil (SO), frying wheat dough (WD), and frying chicken breast meat (CBM) were comparatively studied. By using gas chromatography-mass spectrometry and