蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
expl. lim.
7.5 %
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242594-500G:
242594-100ML:4548173123141
242594-VAR:
242594-BULK:
242594-5ML:4548173123165
242594-500ML:4548173123158