安全性情報
8.02189
Sigma-Aldrich
tert-Butyl acetate
for synthesis
別名:
tert-Butyl acetate, Acetic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
208-760-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
41 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
有効性
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
95-97 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 1 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体