Merck
901455
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9 acetate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
tert-Butyl-d9 acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D9H3O2
CAS番号:
分子量:
125.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
密度
0.931
質量シフト
M+9
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901455-VAR:
901455-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)