Merck
1.01974
Supelco
酢酸ブチル
EMPLURA®
別名:
Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl ethanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741921
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
204-658-1
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
790 °F
有効性
13100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>14100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.6 %
不純物
≤0.02% Free acid (as CH3COOH)
≤1% n-Butyl alcohol (GC)
蒸発残留物質
≤0.0010%
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
kinematic viscosity
0.83 cSt(20 °C)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
転移温度
flash point 27 °C
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Exposure to Volatile Organic Compounds in Paint Production Plants: Levels and Potential Human Health Risks.: This research assesses the levels of volatile organic compounds, including n-butyl acetate, in paint production environments and discusses the associated health risks, emphasizing the need for effective exposure control strategies (Ghobakhloo et al., 2023).
  • Application of On-Line Sorbentless Cryogenic Needle Trap Extraction Coupled with GC-FID for Analysis of Some Organic Volatile Impurities in Solid Pharmaceuticals.: Research on the application of cryogenic needle trap extraction with gas chromatography for analyzing volatile impurities, including n-butyl acetate, in pharmaceutical products, demonstrating a novel approach to chemical analysis (Djozan et al., 2022).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.02 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.881
Density (d 20 °C/20 °C): 0.881 - 0.883
n-Butyl alcohol (GC): ≤ 1 %
Evaporation residue: ≤ 0.0010 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1019746025:
IN2RCMB101974:
1019740000:
1019740501:
1019748888:
1019742500:
1019740521:
1019742521:
1019749950:
1019749027:
1019742501:
1019749190:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2