安全性情報
8.18532
Sigma-Aldrich
(1-Methoxy-2-propyl) acetate
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
別名:
(1-Methoxy-2-propyl) acetate, Acetic acid 2-methoxypropyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH(CH3)CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-603-9
NACRES:
NA.22
bp:
145-147 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
3.1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
315 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
145-147 °C/1013 hPa
mp
-67 °C
転移温度
flash point 45 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.969
(2-Methoxy-1-propyl) acetate (GC, area%): ≤ 3.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
113.0 °F
引火点(℃)
45 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体