Merck
700063P
Avanti
lanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
8,24-lanostadien-3β-ol
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700063P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700063P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700063P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
詳細
Lanosterol is a lanostane-type tetracyclic triterpene, which is the first sterol in lipid biosynthetic pathway.
生物化学的/生理学的作用
Lanosterol inhibits cataract formation, prevents lens opacity and reverses crystalline aggregation.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
700063P-VAR:
700063P-5MG:
700063P-BULK:
700063P-1MG:
700063P-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 2018, 495-496 (2010)
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 41(4), 744-747 (2018)