Merck
700067P
Avanti
ジヒドロラノステロール
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
ラノステロール; ラノスタ-8-エン-3b-オール; 5a-ラノスタ-8-エン-3b-オール; DHL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H52O
CAS番号:
分子量:
428.73
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
24,25-dihydrolanosterol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700067P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700067P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4[C@]1(C)CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H52O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h20-22,25-26,31H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,25?,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
MBZYKEVPFYHDOH-XCEBNUDKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ジヒドロラノステロールは、天然ステロールです。
アプリケーション
ジヒドロラノステロールは、3-ヒドロキシ-3-メチルグリタリル補酵素A還元酵素(HMGCR)の分解を誘導するために使用されます。
包装
5 mL琥珀色ガラスねじ蓋バイアル(700067P-1mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700067P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
700067P-BULK:
700067P-5MG:
700067P-VAR:
700067P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)