詳細
5α-cholesta-8,24-dien-3β-ol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700068P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700068P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700068P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)CC2)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,19-21,23-24,28H,6,8-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
CGSJXLIKVBJVRY-XTGBIJOFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- ABCA1 の ATPase 活性は、陰イオン性脂質の存在下でコレステロールによって増加します。: この研究では、コレステロールと陰イオン性脂質による ATPase 活性の調節を調査し、この生化学的経路におけるジモステロールの役割に焦点を当てています。この発見は、脂質輸送メカニズムとメタボリックシンドロームにおけるその影響の理解に貢献し、これらの経路内の潜在的な治療ターゲットを強調しています(Sakata K et al., 2024)。
- ラットにおけるプロポフォールの持続静脈内注入による腸内代謝物への影響。: この研究では、ジモステロールをバイオマーカーとして利用し、プロポフォールが腸内代謝物に与える影響を研究し、麻酔が脂質生合成経路に及ぼす代謝的影響についての洞察を提供します。この結果は、麻酔プロトコルを最適化し、その全身的影響を理解するために極めて重要です (Li J et al., 2024)。
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
700068P-10MG:
700068P-VAR:
700068P-BULK:
700068P-5MG:
700068P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック