アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
mp
102.9-103.7 °C
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
alcohol: soluble
olive oil: slightly soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccc(Cl)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C27H32ClNO2/c1-4-29(5-2)18-19-31-26-16-12-24(13-17-26)27(30,23-10-6-21(3)7-11-23)20-22-8-14-25(28)15-9-22/h6-17,30H,4-5,18-20H2,1-3H3
InChI Key
SYHDSBBKRLVLFF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DHCR24(1718) , EBP(10682)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5200-25MG:
T5200-BULK:
T5200-IP:
T5200-5MG:
T5200-BULK-CR:
T5200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)