アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +70 to +80°, c = 1 in H2O
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3[C@H](O)CN=CNc23
InChI
1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
InChI Key
FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N
遺伝子情報
human ... ADA(100)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0508-5MG:
SML0508-VAR:
SML0508-BULK:
SML0508-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.