116860
Adenosine Deaminase Inhibitor, DCF
The Adenosine Deaminase Inhibitor, DCF, also referenced under CAS 53910-25-1, controls the biological activity of Adenosine Deaminase.
別名:
Adenosine Deaminase Inhibitor, DCF, 2ʹ-Deoxycoformycin, (8R)-3-(2-deoxy-β-D-erythro- pentofuranosyl)-3,6,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, Pentostatin, S. antibioticus
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
water: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1CNC=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)C3[H]
InChI
1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
InChI Key
FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Klohs, W.D. and Kraker, A.J., 1992. Pharmacol. Rev.44, 459.
Agarwal, R.P., et al. 1977. Biochem. Pharmacol.26, 359.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
116860-VMG:
116860-10MG:
試験成績書(COA)