アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
800 pM Ki
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 15 mg/mL
アプリケーション
air monitoring
適合性
for use with Viable Air Samplers (1.09191)
for use with Viable Air Samplers (1.09194)
for use with Viable Air Samplers (1.17103)
for use with Viable Air Samplers (1.17274)
for use with Viable Air Samplers (1.17275)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]21nc(nc2nc(nc1N)NCCc4ccc(cc4)O)c3[o]ccc3
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
InChI Key
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
A2A
警告
再構成
その他情報
Ongini, E. et al. 1999. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 359, 7.
Keddie, J. et al. 1996, Eur Journ Pharm. 301, 107.
WGK
WGK 3
Jan Code
119149-5MG:
119149-5RMG:
試験成績書(COA)