アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C(=O)N(CC)c2nc(\C=C\c3ccc(OC)c(OC)c3)n(C)c2C1=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-6-23-18-17(19(25)24(7-2)20(23)26)22(3)16(21-18)11-9-13-8-10-14(27-4)15(12-13)28-5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/b11-9+
InChI Key
IQVRBWUUXZMOPW-PKNBQFBNSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA2A(135)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0422-BULK:
SML0422-25MG:
SML0422-VAR:
SML0422-5MG:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.