Merck
SML0025
Sigma-Aldrich
Safinamide メシル酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-(+)-2-[[4-(3-フルオロベンゾキシ)ベンジル]アミノ]プロパンアミド; (S)-2-[[4-[(3-フルオロベンジル)オキシ]ベンジル]アミノ]プロパンアミド; FCE-26743; PNU-151774E, NW-1015;
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19FN2O2 · xCH4O3S
CAS番号:
分子量:
302.34 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +9.5 to +14°, c = 1 (95% acetic acid)
white to tan
溶解性
H2O: ≥15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-5-7-16(8-6-13)22-11-14-3-2-4-15(18)9-14;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
InChI Key
YKOCHIUQOBQIAC-YDALLXLXSA-N
遺伝子情報
human ... MAOB(4129)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Safinamideメシル酸塩は、ヒトモノアミンオキシダーゼ(hMAO-AおよびhMAO-B)に対するその阻害作用の研究において、標準薬として使用されています。
サフィナミドメシル酸塩は細胞シグナル伝達研究で使用される可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
サフィナマイドは、ナトリウムおよびカルシウムチャネルの遮断薬であり、モノアミン酸化酵素B型(MAO-B)の選択的かつ可逆的阻害剤でもあり、抗痙攣薬でもあります。
サフィナマイドは、高度に選択的かつ可逆的なモノアミン酸化酵素B型(MAO-B)阻害剤であり、新線条体のドーパミン濃度を上昇させます。さらに、サフィナマイドは電位依存性のナトリウムおよびカルシウムチャネル遮断薬です。電位感受性ナトリウムチャネルのバトラコトキシン感受部位2に結合するものと思われます。サフィナマイドは、N型およびL型カルシウムチャネルを遮断し、シナプス終末からのグルタミン酸およびアスパラギン酸の放出を阻害します。
サフィナミドメシル酸塩は、ドーパミン再取り込みを阻害し、てんかんやパーキンソン病の治療に有効です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のカルシウムチャネルおよびドーパミンとノルエピネフリン代謝のページに特筆されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0025-BULK:
SML0025-VAR:
SML0025-25MG:
SML0025-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inhibition of human monoamine oxidase: biological and molecular modeling studies on selected natural flavonoids
Carradori S, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(47), 9004-9011 (2016)
資料
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Sigma-Aldrich offers many products related to sodium channels for your research needs.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.