Merck
R4033
Sigma-Aldrich
ロスマリン酸
≥98% (HPLC), from Rosemarinus officinalis L.
別名:
(R)-O-(3,4-ジヒドロキシシンナモイル)-3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)乳酸, 3,4-ジヒドロキシ桂皮酸(R)-1-カルボキシ-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O8
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
2227587
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Rosemarinus officinalis L.
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to faint beige
mp
171-175 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChI Key
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロスマリン酸は天然のポリフェノール化合物であり、BoraginaceaeファミリーおよびNepetoideaeサブファミリーの植物に含まれます。コーヒー酸ならびに3,4-ジヒドロキシ-フェニル乳酸のエステルです。
アプリケーション
ロスマリン酸は下記で使用されています:
  • 糖尿病性動脈硬化を治療するために、ヒト内皮細胞株(EA.hy926)に対する保護効果を検討するため
  • 1-メチル-4-フェニル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロピリジン(MPTP)誘発性パーキンソン病(PD)モデルにおける炎症反応およびミクログリア活性化の減弱に対する影響を試験するため
  • ドパミン作動性ニューロンに対する神経保護効果を試験するため
  • 精子運動能、生存能、および細胞内カルシウムイオン濃度に対する影響を試験するため
  • キャピラリーゾーン電気泳動(CZE)法の標準物質として
生物化学的/生理学的作用
ロスマリン酸(RosA)は、いくつかの糖尿病の病態および糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈硬化などの合併症に対して使用されている、評価の高い薬剤です。アルツハイマー病、パーキンソン病、およびこれらの病態の抑制によるてんかんなどの複数の神経疾患に対する神経保護薬であることも示されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R4033-10MG:
R4033-VAR:
R4033-50MG:
R4033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Carnosic acid primary reference standard
05330590
Carnosic acid
Carnosol phyproof® Reference Substance
PHL80150
Carnosol
Meng-Ge Lv et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 81, 58-63 (2018-07-17)
Rosmarinic acid (RA), a natural phenolic ester, is cytoprotective for male reproduction in animal models. The present study investigated the in vitro actions of RA on human sperm functions. Human sperm were exposed to 1, 10, 100, and 1000 μM
Juste Baranauskaite et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(3) (2019-02-14)
An electrospun mat of Eudragit E100 (EE100) (a cationic copolymer based on dimethylaminoethyl methacrylate, butyl methacrylate, and methyl methacrylate) was used as a delivery system for oregano ethanolic extract (OEE). Oregano is a biologically active material which is widely used
Robert Domitrović et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 51, 370-378 (2012-11-03)
The aim of this study was to investigate the therapeutic potential of rosmarinic acid (RA), a natural phenolic, in the treatment of acute liver toxicity. RA at 10, 25 and 50mg/kg was administered by gavage once daily for 2 consecutive
Anja Klančnik et al.
PloS one, 7(12), e51800-e51800 (2013-01-04)
Campylobacter is a major foodborne pathogen and alternative antimicrobials are needed to prevent or decrease Campylobacter contamination in foods or food producing animals. The objectives of this study are to define the anti-Campylobacter activities of natural phenolic compounds of plant
Cristina Airoldi et al.
Chemistry, an Asian journal, 8(3), 596-602 (2013-01-11)
Amyloid peptides, Aβ1-40 and Aβ1-42, represent major molecular targets to develop potential drugs and diagnostic tools for Alzheimer's Disease (AD). In fact, oligomeric and fibrillar aggregates generated by these peptides are amongst the principal components of amyloid plaques found post