Merck
SML0048
Sigma-Aldrich
サルビアノール酸B
≥94% (HPLC)
別名:
ダンシェンスアンB, ダンフェンスアンB, リソスペルミン酸B, (2S,3S)-4-[(1E)-3-[(1R)-1-カルボキシ-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エトキシ]-3-オキソ-1-プロペン-1-イル]-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2,3-ジヒドロ-7-ヒドロキシ-3-ベンゾフランカルボン酸 3-[(1R)-1-カルボキシ-2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチル]エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H30O16
CAS番号:
分子量:
718.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥94% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +95 to +115°, c = 1 in methanol
white to tan
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(O)=O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
InChI Key
SNKFFCBZYFGCQN-VWUOOIFGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
サルビアノール酸Bは、細胞生存能に対する影響を試験するための一次ニューロン細胞の処理にも使用されています。
サルビアノール酸B(Sal B)は、α-シヌクレインの凝集動態に対するSal Bの阻害作用をチオフラビンT(ThT)蛍光アッセイで分析するために使用されています。また、ミエロフィルの再現性をガラスフィンガープリント分析で確認するための標準化合物として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
サルビアノール酸Bは、細胞を保護する抗酸化物質およびフリーラジカルスカベンジャーであり、虚血性心疾患からアルツハイマー病までさまざまな病態について調査が行われています。EGFR、PDGF、およびMMP-9の阻害、TGF-β1/SmadsおよびNF-κBシグナル伝達経路の阻害など、いくつかの作用機序が提案されています。サルビアノール酸Bは、活性酸素種のスカベンジャーとして働き、内皮細胞への白血球の付着を減らし、マトリックスメタロプロテイナーゼと炎症を阻害します。また、損傷した心臓組織での脂質過酸化を減らし、乳酸デヒドロゲナーゼの漏出を減少させるので、心臓保護効果があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0048-5MG:
SML0048-BULK:
SML0048-25MG:
SML0048-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genotoxicity Evaluation of an Ethanol Extract Mixture of Astragali Radix and Salviae miltiorrhizae Radix
Lee J S, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM, 2018 (2018)
Dihydromyricetin and Salvianolic acid B inhibit alpha-synuclein aggregation and enhance chaperone-mediated autophagy
Wu J Z, et al.
Translational neurodegeneration, 8(1), 18-18 (2019)
Y X Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1218(29), 4606-4611 (2011-06-10)
Adsorption on polyamide resin was investigated as a means of separating lithospermic acid B (LAB) from a crude extract of the roots of the traditional Chinese medicine Salvia miltiorrhiza Bunge ("Danshen"). Variables affecting adsorption capacity (solution pH, contact time on
Xiaochuan Li et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 35(2), 234-239 (2006-11-30)
Salviae miltiorrhiza, a traditional Chinese medical herb known as "Danshen," has been widely used in clinics to improve blood circulation, relieve blood stasis, and treat coronary heart disease. Depside salts from S. miltiorrhiza are a novel drug in which magnesium
Hirobumi Yamamoto et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(8), 1086-1090 (2002-08-23)
Cell suspension cultures of Lithospermum erythrorhizon produced a large amount of lithospermic acid B, a caffeic acid tetramer, as well as shikonin derivatives (each ca. 10% of dry wt.) when cultured in shikonin production medium M-9. Various culture factors for