Merck
T4952
Sigma-Aldrich
タンシノンIIA
≥97% (HPLC)
別名:
1,6,6-トリメチル-6,7,8,9-テトラヒドロフェナントロ[1,2-b]フラン-10,11-ジオン, 丹参ケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O3
CAS番号:
分子量:
294.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
orange to dark red
溶解性
methanol: 5 mg/mL, clear, red-orange to red
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1coc2-c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChI Key
HYXITZLLTYIPOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タンシノンIIA(Tan IIA)は天然のジテルペンキノンでありSalvia miltiorrhiza(タンジン)の根抽出物に由来する親油性成分です。
アプリケーション
タンノシンIIAは、以下の用途に使用されています:
  • 卵巣摘出骨粗鬆症マウスモデルにおいて、破骨細胞の分化に及ぼす作用を検討するため
  • ミクログリアに対する作用を検討し、ラットの虚血-再潅流障害脳に対する神経保護作用を検討するため
  • 急性骨髄性白血病(AML)の増殖、アポトーシス、オートファジーに対する影響をin vitroおよびin vivoモデルで検討するため
  • リポ多糖(LPS)誘導性炎症傷害由来のATDC5細胞に対するその抗炎症および保護効果を検討するため
生物化学的/生理学的作用
タンシノンIIAは、血管新生を促進することで心血管疾患の予防効果を発揮します。神経保護、抗癌、抗糖尿病および抗肥満作用を示します。Tan-IIAは、免疫細胞の発生と機能の調節に重要な役割を果たしています。
中国の薬草である丹参(Salvia miltiorrhiza)のフェナントレンキノン成分。抗炎症薬。酸化防止剤。ヒト神経膠腫細胞を含む様々な細胞株に対する細胞毒性。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4952-5MG:
T4952-BULK:
T4952-VAR:
T4952-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rui Guo et al.
Drug design, development and therapy, 14, 4735-4748 (2020-11-17)
Salvia miltiorrhiza: (Danshen) is a significant (traditional Chinese medication) natural remedy, enhancing blood circulation and clear blood stasis. In this view, it is widely used against several heart diseases, eg, cardiomyopathy, arrhythmia, and congenital heart defects. Tanshinone IIA (tan-IIA) is
Weiyang Tang et al.
Journal of separation science, 41(17), 3372-3381 (2018-07-15)
A hydrophobic ionic liquid modified thermoresponsive molecularly imprinted monolith was synthesized using N-isopropylacrylamide as a thermoresponsive monomer and a long-chain hydrophobic ionic liquid as an auxiliary modification monomer. The ionic-liquid-modified thermoresponsive molecularly imprinted polymer was characterized by scanning electron microscopy
Li Cheng et al.
American journal of translational research, 10(5), 1457-1468 (2018-06-12)
Osteoporosis is a common disease associated with age and menopausal status. Postmenopausal osteoporosis is the most common type of primary osteoporosis and is accompanied by increased risk of osteoporotic fracture. Natural and herbal compounds have long been used to prevent
Ming-Jaw Don et al.
Journal of natural products, 68(7), 1066-1070 (2005-07-26)
Five new N-containing compounds, neosalvianen (1), salvianen (2), salvianan (3), salviadione (4), and 5-(methoxymethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde (5), were isolated from Salvia miltiorrhiza. Their structures were mainly established by spectroscopic methods. Neosalvianen (1) and its analogues (6a, 6b) were synthesized for spectroscopic data
Luan Luan et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 103, 628-636 (2018-04-22)
Osteoarthritis is the most common bone-joint disease in middle and older people all over the world. Tanshinone IIA (Tan IIA) is the main lipophilic diterpenoid isolated from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge (Lamiaceae). This study analyzed the protective effects