Merck
T5330
Sigma-Aldrich
タンシノン I
≥98% (HPLC)
別名:
タンシノンA, タンシノンI, タンシンキノンI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12O3
CAS番号:
分子量:
276.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
red
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
InChI Key
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タンシノンI(Tan I)はタンジンから主に単離されるフェノール系化合物です。アビエタンジテルペンノルジテルペノイドo-キノン構造を有します。Tan Iの水溶性は低くなっています。
アプリケーション
タンシノン1は、以下の用途に使用されています:
  • ヒト白血病細胞株およびゼブラフィッシュ異種移植モデルにおける造血効果の検討
  • 2つの乳がん細胞株(MCF7およびMDA-MB-23)に対する抗腫瘍効果の検討
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて生理活性成分であるS. miltiorrhiza抽出物(SME)を定量するための標準物質として
生物化学的/生理学的作用
タンシノンIはその抗がん作用について広く研究されており、がん細胞の浸潤、転移、遊走を阻害することが報告されており、強力な抗がん剤です。また、抗菌、神経保護、記憶増強、心保護作用も示します。
漢方薬丹参(たんじん)(Salvia miltiorrhiza)のフェナントレンキノン成分です。接着分子を調節することにより、乳癌の転移を調節または予防します。抗炎症作用を有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T5330-25MG:
T5330-VAR:
T5330-5MG:
T5330-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hui Ma et al.
The American journal of Chinese medicine, 41(1), 197-210 (2013-01-23)
Natural product Tanshinone IIA (TanIIA) induces apoptosis and differentiation in hepatocellular carcinoma (HCC) cells, but its clinical use is limited due to poor water solubility and lack of appropriate formulations for drug delivery. In this study, we capsulated TanIIA into
Xiao Zhang et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 48(4-5), 595-603 (2013-01-29)
The aim of this study was to develop novel multiple agents loaded poly (D,L-lactide-co-glycolide acid) (PLGA) nanoparticles (NPs) and evaluate their potential for brain delivery via inner ear administration. PLGA NPs loaded with salvianolic acid B (Sal B), tanshinone IIA
Sun-Mi Yun et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 36(2), 208-214 (2013-02-02)
Aim of this study was to identify the molecular mechanisms of tanshinone IIA-induced apoptosis in chronic myelogenous leukemia (CML) cells. Cytotoxicity of tanshinone IIA was evaluated by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. Our data demonstrate that tanshinone IIA induced apoptosis by
Hua-Mei Wang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 38(4), 559-563 (2013-05-30)
To prepare panax notoginseng saponins-tanshinone II(A) composite particles for pulmonary delivery, in order to explore a dry powder particle preparation method ensuring synchronized arrival of multiple components of traditional Chinese medicine compounds at absorption sites. Panax notoginseng saponins-tanshinone II(A) composite
Paul Chan et al.
The American journal of Chinese medicine, 40(6), 1307-1319 (2012-12-12)
The injury of endothelial cell is the critical event of vascular disease. In endothelial cell, oxidative stress is regarded as critical to pathogenic factors in endothelial cell injury and apoptosis. Tanshinone IIA is the main effective component of Salvia miltiorrhiza