30269
エモジン
analytical standard
別名:
1,3,8-トリヒドロキシ-6-メチル-9,10-アントラセン ジオン, 1,3,8-トリヒドロキシ-6-メチルアントラキノン, 6-メチル-1,3,8-トリヒドロキシアントラキノン, エモドール, フラングラ-エモジン
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤5.0% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
InChI Key
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
包装
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
30269-BULK:
30269-VAR:
30269-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック