Merck
93938
Supelco
アロエ-エモジン
analytical standard
別名:
1,8-ジヒドロキシ-3-(ヒドロキシメチル)アントラキノン, 1,8-ジヒドロキシ3-ヒドロキシメチルアントラキノン, 3-ヒドロキシメチルクリサジン, ラバルベロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
2059062
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
light orange to dark orange
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
InChI Key
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aloe-emodin is a hydroxyanthraquinone and an active component present in Aloe vera leaves and root/rhizome of Rheum palmatum, possessing specific in vitro and in vivo antineuroectodermal tumor activity.
アプリケーション
Aloe-emodin may be used as a reference standard in the determination of aloe-emodin in Aloe vera extracts and commercial formulations using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with tandem UV absorption and fluorimetric detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
緩下剤/瀉下薬; 内生のアセチルコリンを放出し、腸の平滑筋の収縮を増加させます。抗腫瘍活性は、ミトコンドリアの膜電位を減少させ、最終的には細胞のアポト-シスにつながる一連の事象を作動させる膜透過性転移を引き起こす、活性酸素種(ROS)産生の増加に結びつきます。生殖毒性と変異誘発性はアロエエモジンによるトポイソメラ-ゼ II活性の抑制のためであるようです。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
93938-10MG:
93938-BULK:
93938-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
エモジン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235059
エモジン
アロイン phyproof® Reference Substance
PHL89558
アロイン
レイン
Sigma-Aldrich
R7269
レイン
アロイン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1013727
アロイン
レイン technical grade
Sigma-Aldrich
275611
レイン
Effects and mechanisms of aloe-emodin on cell death in human lung squamous cell carcinoma.
Lee Z-H, et al.
European Journal of Pharmacology, 431(3), 287-295 (2001)
Determination of aloe emodin in Aloe vera extracts and commercial formulations by HPLC with tandem UV absorption and fluorescence detection.
Mandrioli R, et al.
Food Chemistry, 126(1), 387-393 (2011)
Aloe-emodin is a new type of anticancer agent with selective activity against neuroectodermal tumors.
Pecere T, et al.
Cancer Research, 60(11), 2800-2804 (2000)
Naraganahalli R Thimmegowda et al.
Chemical biology & drug design, 85(5), 638-644 (2014-10-18)
In this study, we have synthesized novel water soluble derivatives of natural compound aloe emodin 4(a-j) by coupling with various amino acid esters and substituted aromatic amines, in an attempt to improve the anticancer activity and to explore the structure-activity
Khalilah Haris et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(11), 4499-4505 (2014-06-28)
Glioblastoma, the most aggressive and malignant form of glioma, appears to be resistant to various chemotherapeutic agents. Hence, approaches have been intensively investigated to targeti specific molecular pathways involved in glioblastoma development and progression. Aloe emodin is believed to modulate