Merck
17797
Sigma-Aldrich
フィシオン
≥98.0% (TLC)
別名:
1,8-ジヒドロキシ-3-メトキシ-6-メチルアントラキノン, 6-O-メチルエモジン, 6-メトキシクリソファン酸, エモジン-3-メチルエーテル, パリエチン, レオクリシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
Beilstein:
6770499
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
抗生物質活性スペクトル
fungi
SMILES記法
COc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI Key
FFWOKTFYGVYKIR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ELA2(1991)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フィシオン(Physcion)は、抗生物質、抗菌物質、生理活性小分子、および細胞性物学を調べるのに使用できます。フィシオンは、ジャグラントラキノンC(juglanthraquinone C)のヒトがん細胞に対する細胞毒性を検証する研究で使用されています。また、高脂質食餌モデルにおけるRheum undulatum(タデ科植物)の代謝調節作用を調べた研究でも使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
薬用ハーブで発見されたアントラキノン誘導体。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17797-BULK:
17797-100MG:
17797-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simeon F Kouam et al.
Journal of natural products, 69(2), 229-233 (2006-02-28)
One new prenylated 1,4-anthraquinone and three new prenylated anthranols, named kengaquinone (1) and kenganthranols A (2), B (3), and C (4), were isolated from a hexane extract of the stem bark of Harungana madagascariensis. Six known compounds including anthraquinones, anthrones
Phil-Dong Moon et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(8) (2019-04-18)
Physcion is well known for the treatment of carcinoma. However, the therapeutic effect of physcion on atopic dermatitis (AD) through the inhibition of thymic stromal lymphopoietin (TSLP) level remains largely unknown. In this study, we investigated the anti-AD effect of
Jie Tian et al.
Journal of separation science, 35(1), 145-152 (2011-12-07)
In this paper, two methods based on organic solvent dispersive liquid-liquid microextraction (OS-DLLME) and ionic liquid dispersive liquid-liquid microextraction (IL-DLLME) coupled with high-performance liquid chromatography have been critically compared for analyzing emodin and its metabolites (aloe-emodin, anthraquinone-2-carboxylic acid, rhein, danthron
Jie Yu et al.
Journal of ethnopharmacology, 137(3), 1291-1299 (2011-08-16)
Radix Polygoni Multiflori (RPM) and Radix Polygoni Multiflori Praeparata (RPMP) were traditionally widely used as Chinese herbal medicine. However, liver adverse reactions caused by RPM or RPMP were frequently reported all around the world recent years. The aim of this
Zhenli Liu et al.
Planta medica, 77(16), 1855-1860 (2011-06-16)
The dried roots of Polygonum multiflorum Thunb. (Heshouwu) and their processed products (Zhi-heshouwu) are widely used in traditional Chinese medicine, yet their therapeutic effects are different. Previous investigations focused mainly on the differences between Heshouwu and Zhi-heshouwu in the contents