Merck
1013727
USP
アロイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,8-ジヒドロキシ-10-(β-D-グルコピラノシル)-3-(ヒドロキシメチル)-9(10H)-アントラセノン, 10-β-D-グルコピラノシル-1,8-ジヒドロキシ-3-(ヒドロキシメチル)-9(10H)-アントラセノン, アロインA, バルバロイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O9
CAS番号:
分子量:
418.39
Beilstein:
6077558
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aloin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI Key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Aloin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Aloe
  • Aloe Vera Leaf Dry Juice
  • Aloe Vera Leaf Juice
  • Aloe Vera Leaf Juice Concentrate
生物化学的/生理学的作用
ラットにおける下剤作用には、Eubacterium sp. BAR株または類似の嫌気性腸内細菌による、おそらくアロエ-エモジンアントロンへの変換を介した、活性化を必要とします。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1013727-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)