由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; vegetable; fruity
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W257206-VAR-K:
W257206-SAMPLE-K:
W257206-SAMPLE:
W257206-9KG:
W257206-1KG:
W257206-1KG-K:4548173970806
W257206-BULK-K:
W257206-9KG-K:4548173970820
W257206-20KG:
W257206-20KG-K:4548173970813