Merck
H4515
Sigma-Aldrich
ヘプタデカン酸メチル
≥99%
別名:
ヘプタデカン酸メチルエステル, マルガリン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15COOCH3
CAS番号:
分子量:
284.48
Beilstein:
1782681
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or solid
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChI Key
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘプタデカン酸メチルは以下の用途に使用されています:
  • リポキシゲナーゼアッセイの基質
  • スクアレン、脂肪酸(FA)および脂質定量の内部標準物質
  • 様々な脂肪酸メチルエステルを正確に分離するための標準物質
その他情報
静電気により張り付くため、ボトルから完全に回収するには溶解物質を要する場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4515-VAR:
H4515-100MG:
H4515-BULK:
H4515-500MG:
H4515-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The isolation and characterization of Pseudozyma sp. JCC 207, a novel producer of squalene
Chang MH, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 78(6), 963-963 (2008)
Effect of dairy calcium on fecal fat excretion: a randomized crossover trial
Bendsen NT, et al.
International Journal of Obesity, 32(12), 1816-1816 (2008)
Importance of the fat content within the cheese-matrix for blood lipid profile, faecal fat excretion, and gut microbiome in growing pigs
Thorning TK, et al.
International dairy journal, 61, 67-75 (2016)
Lipolytic and oxidative changes of barley lipids during malting and mashing
Kaukovirta-Norja A, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 99(5), 395-403 (1993)
Effects of docosahexaenoic Acid supplementation on blood pressure, heart rate, and serum lipids in Scottish men with hypertension and hypercholesterolemia
Sagara M, et al.
International Journal of Hypertension, 2011 (2011)
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
すべて表示