Merck
W401755
Sigma-Aldrich
Bacon dithiazine
solution in EtOH
別名:
2,4,6-Tris(2-methylpropyl)-1,3,5-dithiazinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H31NS2
CAS番号:
分子量:
289.54
FEMA番号:
4017
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
15.113
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
bacon; meaty; smoky
SMILES記法
S1C(SC(NC1CC(C)C)CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C15H31NS2/c1-10(2)7-13-16-14(8-11(3)4)18-15(17-13)9-12(5)6/h10-16H,7-9H2,1-6H3
InChI Key
RQGPQWUKHADVPF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W401755-VAR-K:
W401755-1KG-K:
W401755-BULK-K:
W401755-BULK:
W401755-100G-K:
W401755-VAR:
W401755-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W401755-100G-K
W401755-1KG-K
W401755-SAMPLE-K