Merck
W364428
Sigma-Aldrich
酢酸 2-メチルブチル
greener alternative
natural, ≥95%, FG
別名:
2-メチル-1-ブチル酢酸, 酢酸 2-メチルブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
3644
EC Number:
欧州評議会番号:
10762
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.286
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
138 °C/741 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
banana; fruity; sweet
SMILES記法
CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
XHIUFYZDQBSEMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”と“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W364428-VAR-K:
W364428-100G:
W364428-1DRUM-K:
W364428-1KG-K:4548173953809
W364428-4KG-K:4548173953816
W364428-SAMPLE-K:
W364428-BULK-K:
W364428-4KG:
W364428-1KG:
W364428-SAMPLE:
W364428-100G-K:4548173953793
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W364428-1DRUM-K
W364428-1KG-K4061837877605
W364428-SAMPLE
W364428-100G
W364428-100G-K4061837877599
W364428-1KG
W364428-4KG
W364428-4KG-K4061837877612
W364428-SAMPLE-K4061837877629