Merck
W504009
Sigma-Aldrich
酢酸アミル
≥99%, FG
別名:
酢酸ペンチル, 酢酸アミル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744753
EC Number:
欧州評議会番号:
211
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.021
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
680 °F
714 °F
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
banana; ethereal; fruity
SMILES記法
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸アミルは自然にバナナの果実中で生じる脂肪族エステルです。酢酸アミルは、アスペルギルスペニシリウムおよびフザリウム種などの菌類が産生する臭気性揮発分の1つである可能性があります。
アプリケーション
バナナエッセンス。嗅神経機能の研究および臭気の心理社会的な影響の研究で試験臭気剤として使用されます。
酢酸アミルは果実臭を持つ化合物で、ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)を捕捉するために用いるナノエマルジョン製剤に誘引物質(成分)として使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F
引火点(℃)
41 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W504009-SAMPLE:
W504009-8KG:
W504009-1KG:4548173981079
W504009-VAR:
W504009-4KG:4548173981093
W504009-500G:4548173981109
W504009-BULK:
W504009-20KG:4548173981086
W504009-800G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Correlation of gas chromatographic data with flavor profiles of fresh banana fruit.
McCarthy AI, et al.
Journal of Food Science, 28(4), 379-384 (1963)
Sergei A Korneev et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25(5), 1188-1192 (2005-02-04)
In a number of neuronal models of learning, signaling by the neurotransmitter nitric oxide (NO), synthesized by the enzyme neuronal NO synthase (nNOS), is essential for the formation of long-term memory (LTM). Using the molluscan model system Lymnaea, we investigate
Oshrat Tzhayik et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(4), 858-863 (2012-01-26)
Protein microspheres have been prepared by sonicating a mixture of pure fragrant oil (amyl acetate (AA)) with an aqueous protein (bovine serum albumin) solution. The prepared protein spheres are nano- to micrometer sized with an encapsulation efficiency of approx. 97%
Janice K Kiecolt-Glaser et al.
Psychoneuroendocrinology, 33(3), 328-339 (2008-01-08)
Despite aromatherapy's popularity, efficacy data are scant, and potential mechanisms are controversial. This randomized controlled trial examined the psychological, autonomic, endocrine, and immune consequences of one purported relaxant odor (lavender), one stimulant odor (lemon), and a no-odor control (water), before
Vidyulata Kamath et al.
Schizophrenia bulletin, 39(1), 59-67 (2011-05-28)
There is increasing evidence that schizophrenia patients have difficulties in the hedonic appraisal of odors. In a prior study, we assessed olfactory hedonic perception birhinally and found that males with schizophrenia failed to attach the appropriate hedonic valence to a
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W504009-500G4061837608520
W504009-SAMPLE4061837542138
W504009-1KG4061837608490
W504009-20KG4061837608506
W504009-4KG4061837608513
W504009-8KG