Merck
W208019
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
natural, ≥98%, FG
別名:
Isoamyl caprylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
214.34
FEMA番号:
2080
EC Number:
欧州評議会番号:
401
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.120
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
詳細
mixture of isoamyl octanoate and 2-methylbutyl octanoate
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
267-268 °C
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W208019-SAMPLE:
W208019-4KG:
W208019-BULK:
W208019-100G:4548173966632
W208019-VAR:
W208019-1KG:4548173966649
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W208019-SAMPLE4061838190826
W208019-100G4061838179456
W208019-1KG4061834403647
W208019-4KG