Merck
W244112
Sigma-Aldrich
ラウリン酸エチル
natural, ≥98%, FCC, FG
別名:
エチルドデカノアート, ラウリン酸エチル, ラウリン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COOC2H5
CAS番号:
分子量:
228.37
FEMA番号:
2441
Beilstein:
1769671
EC Number:
欧州評議会番号:
375c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.099
NACRES:
NA.21
官能:
floral; waxy; soapy; sweet
グレード:
FG
Kosher
natural
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
269 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; waxy; soapy; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl laurate can be used as a flavoring and fragrance ingredient It has been identified as one of the main volatile compounds in Chinese liquors.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244112-1KG:
W244112-4KG:
W244112-4KG-K:
W244112-SAMPLE:
W244112-BULK-K:
W244112-SAMPLE-K:
W244112-100G:
W244112-100G-K:4548173969398
W244112-1KG-K:4548173969404
W244112-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1003-1004 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1003-1004 (1997)
Production of flavor esters by lipases of Staphylococcus warneri and Staphylococcus xylosus
Talon R, et al.
Enz. Microbiol. Technol., 19(8), 620-622 (1996)
Comparison of the Volatile Components in Chinese Traditional Xiaoqu Liquor
Ma Y-Y, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGY, 3(2), 37-37 (2016)
Hydrocracking of ethyl laurate on bifunctional micro-/mesoporous zeolite catalysts.
Oliver Busse et al.
ChemSusChem, 3(5), 563-565 (2010-05-04)