安全性情報
8.05334
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
for synthesis
別名:
Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COOC2H5
CAS番号:
分子量:
228.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-386-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.1 hPa ( 60 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
>300 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
転移温度
flash point 138 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体