Merck
T6382
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
≥99%
別名:
Tridecanoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
242.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (vegetable)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI Key
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6382-500MG:
T6382-5G:
T6382-BULK:
T6382-VAR:
T6382-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)