主要文書
8.20103
Sigma-Aldrich
p-Anisidinium chloride
for synthesis
別名:
p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3O)C6H4NH3Cl
CAS番号:
分子量:
159.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
243-657-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
217-220 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI Key
VQYJLACQFYZHCO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 217 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3