由来生物
Linum usitatissimum
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
166-168 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-
InChI Key
JYYFMIOPGOFNPK-AGRJPVHOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
L2501-10G:
L2501-VAR:
L2501-5G:
L2501-500MG:
L2501-1G:
L2501-BULK:
試験成績書(COA)