由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
creamy; milk; waxy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI Key
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W245100-BULK-K:
W245100-5KG:
W245100-250G-K:4548173969596
W245100-10KG-K:4548173969572
W245100-5KG-K:4548173969602
W245100-1KG-K:4548173969589
W245100-SAMPLE-K:
W245100-250G:
W245100-1KG:
W245100-SAMPLE:
W245100-10KG:
W245100-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック