由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
bp
90 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
butter; cheese; creamy; waxy
SMILES記法
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- RIFM 香料成分の安全性評価、ブチルブチリルラクテート、CAS 登録番号 7492-70-8:この研究では、香料成分としての使用に焦点を当てて、ブチルブチリルラクテートの包括的な安全性評価を実施しました。この研究では、その毒性学的プロファイルと健康への潜在的影響を評価し、特定の条件下での使用は安全であると結論づけました(Api et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W219002-25KG:
W219002-SAMPLE:
W219002-5KG:
W219002-SAMPLE-K:
W219002-1KG:
W219002-1KG-K:4548173967301
W219002-5KG-K:4548173967325
W219002-BULK-K:
W219002-10KG:
W219002-25KG-K:4548173967318
W219002-VAR-K:
W219002-10KG-K:4548173967295