由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; balsamic; sweet
SMILES記法
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI Key
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W214205-BULK-K:
W214205-10KG-K:4548173966984
W214205-5KG:
W214205-5KG-K:4548173967004
W214205-1KG:
W214205-1KG-K:4548173966991
W214205-10KG:
W214205-VAR-K:
W214205-SAMPLE:
W214205-SAMPLE-K:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W214205-10KG | |
W214205-10KG-K | 4061834227137 |
W214205-1KG-K | 4061834227144 |
W214205-1KG | |
W214205-5KG | |
W214205-5KG-K | 4061835565214 |
W214205-SAMPLE | |
W214205-SAMPLE-K | 4061837508516 |