Merck
W316620
Sigma-Aldrich
(+)-ノートカトン
≥98%, FG
別名:
(+)-Nootkatone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O
CAS番号:
分子量:
218.33
FEMA番号:
3166
Beilstein:
4676969
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
07.089
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
grapefruit; orange; sweet; woody; citrus
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
InChI Key
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Regulation of T Lymphocyte Functions through Calcium Signaling Modulation by Nootkatone.: This study explores how nootkatone modulates calcium signaling to regulate T lymphocyte functions, highlighting its potential in immunotherapy (Lee et al., 2024).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
W316620-100G-K:4548173360867
W316620-BULK:
W316620-VAR:
W316620-VAR-K:
W316620-BULK-K:
W316620-SAMPLE-K:
W316620-25G-K:4548173360874
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W316620-100G-K4061837527869
W316620-25G-K4061837527876
W316620-SAMPLE-K4061837527883