アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
oil: soluble(lit.)
propylene glycol: insoluble (practically)(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI Key
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
234214-VAR:
234214-BULK:
234214-100G:
234214-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック