Merck
GF21058916
Inconel®合金600 - 耐熱合金、Ni72Cr16Fe8
rod, 1000mm x 6.35mm diameter, annealed
別名:
NI027910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 210-589-16
L ×直径
1000 mm × 6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)