Merck
CRM78714
Supelco
桂皮酸ベンジル
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
桂皮酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCOOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
238.28
Beilstein:
2051339
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI Key
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
356.0 °F
引火点(℃)
180 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)