Merck
W242101
Sigma-Aldrich
2-アミノ安息香酸エチル
≥96%, FCC, FG
別名:
アントラニル酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
165.19
FEMA番号:
2421
Beilstein:
878874
EC Number:
欧州評議会番号:
251
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.716
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.7 (vs air)
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
129-130 °C/9 mmHg (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
blossom; grape; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI Key
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W242101-VAR-K:
W242101-1KG:
W242101-10KG:
W242101-BULK-K:
W242101-1KG-K:4548173969015
W242101-25KG:
W242101-25KG-K:
W242101-SAMPLE:
W242101-10KG-K:4548173969008
W242101-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guoying Sun et al.
Molecular vision, 17, 2191-2196 (2011-08-26)
Pirfenidone (5-methyl-1-phenyl-2-[1H]-pyridone) is a new, broad-spectrum agent that has an inhibition effect on the proliferation, migration, and collagen contraction of human Tenon's fibroblasts, and thus modulating the wound healing process of glaucoma filtering surgical site. This study investigated the pharmacokinetics