Merck
W244902
Sigma-Aldrich
オクタン酸エチル
≥98%, FCC, FG
別名:
カプリル酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COOC2H5
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
2449
Beilstein:
1754470
EC Number:
欧州評議会番号:
392
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.111
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
0.02 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
waxy; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オクタン酸エチルは、老酒および熟した「ケンジントンプライド種」ピーチマンゴー果実で検出される揮発性化合物です。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244902-9KG:
W244902-VAR-K:
W244902-4KG-K:
W244902-20KG:
W244902-800G:
W244902-1KG:
W244902-SAMPLE-K:
W244902-1KG-K:
W244902-8KG:
W244902-SAMPLE:
W244902-9KG-K:
W244902-4KG:
W244902-BULK-K:
W244902-8KG-K:
W244902-20KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jun Iwamoto et al.
Asia Pacific journal of clinical nutrition, 23(2), 256-262 (2014-06-06)
Serum undercarboxylated osteocalcin (ucOC) is an index of vitamin K nutritional status in treatment-naive postmenopausal osteoporotic women. The purpose of the present study was to reveal the association between vitamin K nutritional status and serum ucOC concentrations in postmenopausal osteoporotic
The influence of yeast strains on the volatile flavour compounds of Chinese rice wine
Chen S and Xu Y
Journal of the Institute of Brewing, 116(2), 190-196 (2010)
Aroma volatiles production during fruit ripening of `Kensington Pride?mango.
Postharvest biology and technology, 27(3), 323-336 (2003)
Silawan Somboonchan et al.
Food chemistry, 195, 79-86 (2015-11-18)
The effect of modulating the gelatinisation extent by hydration (50/50 and 80/20 water to starch ratio) and temperature (65 or 85 °C) on various properties of wheat starch in presence of flavours has been studied. The hydrothermal treatments resulted in
Marwa Ahmed Sallam et al.
International journal of nanomedicine, 10, 4459-4478 (2015-07-24)
In this study, an optimized nanodispersible oral dosage form (containing a lactate ester) was developed for cilostazol (CZL). CZL is a phosphodiesterase inhibitor used for intermittent claudication. We aimed to improve the dissolution rate and absorption of CZL giving it