Merck
W250910
Sigma-Aldrich
酢酸ゲラニル
greener alternative
natural, FCC
別名:
trans-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエニル, trans-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエン-1-イルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
2509
EC Number:
欧州評議会番号:
201
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.011
NACRES:
NA.21
グレード
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
6.8 (vs air)
蒸気圧
0.07 mmHg ( 20 °C)
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
green; waxy; floral; rose
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChI Key
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの 12 原則の 1 つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベースであるため、「有害化学物質の削減」および「再生可能な原料の使用」に適合しています。
アプリケーション
  • ネッタイシマカ(双翅目:糸角亜目カ科)における神経電気アンテナグラムとプロテオミクスによる天然および合成忌避剤の作用メカニズムの区別:この研究では、ネッタイシマカにおける神経電気アンテナグラムとプロテオミクス分析を用いて、酢酸ゲラニルなどの天然および合成の忌避剤の作用メカニズムの違いを調査しています。これらの忌避剤の影響を受ける生化学的経路についての洞察が示されています(Portilla Pulido et al., 2022)。
  • Lavandula angustifolia Mill.(真正ラベンダー)の精油成分の分析における新しい方法である水蒸気蒸留ヘッドスペース溶媒マイクロ抽出:この論文では、酢酸ゲラニルなどの真正ラベンダーの精油成分を分析するための水蒸気蒸留とヘッドスペース溶媒マイクロ抽出を組み合わせた新しい方法を紹介しています。この方法により、精油分析の効率と精度が向上します(Fakhari et al., 2005)。
免責事項
研究開発用途向け、またはEU以外の食品用途向け。&小売販売用ではありません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W250910-5KG:
W250910-SAMPLE:
W250910-5KG-K:
W250910-1KG:
W250910-SAMPLE-K:
W250910-1KG-K:
W250910-BULK-K:
W250910-100G:
W250910-100G-K:
W250910-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Satoshi Nojima et al.
PloS one, 6(3), e18178-e18178 (2011-04-06)
Semiochemicals are often produced in infinitesimally small quantities, so their isolation requires large amounts of starting material, not only requiring significant effort in sample preparation, but also resulting in a complex mixture of compounds from which the bioactive compound needs
Won-Il Cho et al.
Journal of food protection, 78(6), 1221-1225 (2015-06-04)
The sporicidal activities against Bacillus subtilis spores of surfactant components with hydrophilic and hydrophobic properties that can lead to the denaturation of various proteins comprising the spore structure were investigated. The reduction in spore numbers by each of the surfactant
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Luca Nicolotti et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 264-274 (2014-08-19)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) coupled with Mass Spectrometry (MS) is one of today's most powerful analytical platforms for detailed analysis of medium-to-high complexity samples. The column set usually consists of a long, conventional-inner-diameter first dimension ((1)D) (typically 15-30m long
Emilie Deletre et al.
Parasites & vectors, 8, 316-316 (2015-06-13)
Laboratory and field studies showed that repellent, irritant and toxic actions of common public health insecticides reduce human-vector contact and thereby interrupt disease transmission. One of the more effective strategies to reduce disease risk involves the use of long-lasting treated
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W250910-100G
W250910-100G-K4061837876943
W250910-1KG
W250910-1KG-K4061837876950
W250910-5KG
W250910-5KG-K4061837876967
W250910-SAMPLE
W250910-SAMPLE-K4061837876974