由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D -81°, c = 5 in ethanol
bp
142 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-47 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
mild; cooling
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
InChI Key
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
W374800-BULK:
W374800-SAMPLE:
W374800-1KG:
W374800-100G:
W374800-5KG:
W374800-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W374800-100G | 4061833664391 |
W374800-SAMPLE | 4061833335123 |
W374800-1KG | 4061826684108 |
W374800-5KG | 4061833461471 |