Merck
W400605
Sigma-Aldrich
L-Monomenthyl glutarate
≥72%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O4
CAS番号:
分子量:
270.36
FEMA番号:
4006
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.929
NACRES:
NA.21
官能:
minty
グレード:
Fragrance grade
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
Fragrance grade
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥72%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
minty
SMILES記法
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)CCCC(=O)O
InChI
1S/C15H26O4/c1-10(2)12-8-7-11(3)9-13(12)19-15(18)6-4-5-14(16)17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,12+,13-/m1/s1
InChI Key
CTMTYSVTTGVYAW-FRRDWIJNSA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W400605-100G:
W400605-1KG:
W400605-BULK:
W400605-VAR:
W400605-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)