アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]21/D +8.4°, neat
光学純度
ee: 96% (GLC)
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m1/s1
InChI Key
LPEKGGXMPWTOCB-GSVOUGTGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Neomethymycin, a macrolide which contains 12-membered macrolactone that is used as a potent biological agent.
- PM-toxin A.
It can also be used as a chiral pool along with D-(-)-tartaric acid in the stereoselective total synthesis of separacenes A and B via Trost-Rychnovsky alkyne rearrangement, Horner-Wadsworth-Emmons olefination as well as Corey-Bakshi-Shibata reaction.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
277762-1G:
277762-BULK:
277762-5G:
277762-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック